Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MAPT (383 Amino Acids) Protein
Produktkod. 15981099
Kvantitet:
1 mg
10 μg
2 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1mg
2µg
Produktkod. 15981099
Brand: enQuireBio™ QP12647HISEC2ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the MAPT (383 Amino Acids) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn MAPT (383 Amino Acids) Protein
Kvantitet 2 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEPRQEFEV MEDHAGTYGL GDRKDQGGYT MHQDQEGDTD AGLKAEEAGI GDTPSLEDEA AGHVTQARMV SKSKDGTGSD DKKAKGADGK TKIATPRGAA PPGQKGQANA TRIPAKTPPA PKTPPSSGEP PKSGDRSGYS SPGSPGTPGS RSRTPSLPTP PTREPKKVAV VRTPPKSPSS AKSRLQTAPV PMPDLKNVKS KIGSTENLKH QPGGGKVQII NKKLDLSNVQ SKCGSKDNIK HVPGGGSVQI VYKPVDLSKV TSKCGSLGNI HHKPGGGQVE VKSEKLDFKD RVQSKIGSLD NITHVPGGGN KKIETHKLTF RENAKAKTDH GAEIVYKSPV VSGDTSPRHL SNVSSTGSID MVDSPQLATL ADEVSASLAK QGL
Buffert The MAPT solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.