Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MARCKS-related Protein
Produktkod. 16002640
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002640
Brand: enQuireBio™ QP6346ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MARCKS-related protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_075385.1
Gen-ID (Entrez) 65108
Namn MARCKS-related Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MARCKSL1
Protein Längd Full Length of BC066915
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MGSQSSKAPR GDVTAEEAAG ASPAKANGQE NGHVKSNGDL SPKGEGESPP VNGTDEAAGA TGDAIEPAPT SQGAEAKGEV PPKETPKKKK KFSFKKPFKL SGLSFKRNRK EGGGDSSASS PTEEEQEQGE IGACSDEGTA QEGKAAATPE SQEPQAKGAE ASAASEEEAG PQATEPSTPS GPESGPTPAS AEQNE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.