Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Matrix Gla Protein
Produktkod. 16032730
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032730
Brand: enQuireBio™ QP6359ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Matrix Gla protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000891.2
Gen-ID (Entrez) 4256
Namn Matrix Gla Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mgp
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens YESHESMESY ELNPFINRRN ANTFISPQQR WRAKVQERIR ERSKPVHELN REACDDYRLC ERYAMVYGYN AAYNRYF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.