Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
Produktkod. 16019780
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019780
Brand: enQuireBio™ QP7613ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mediator of DNA damage checkpoint protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055456.2
Gen-ID (Entrez) 9656
Namn Mediator of DNA damage checkpoint protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MDC1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APKVLFTGVV DARGERAVLA LGGSLAGSAA EASHLVTDRI RRTVKFLCAL GRGIPILSLD WLHQSRKAGF FLPPDEYVVT DPEQEKNFGF SLQDALSRAR ERRLLEGYEI YVTPGVQPPP PQMGEIISCC GGTYLPSMPR SYKPQRVVIT CPQDFPHCSI PLRVGLPLLS PEFLLTGVLK QEAKPEAFVL S
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.