Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein
Produktkod. 16030401
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Produktkod. 16030401
Brand: enQuireBio™ QP7719ma20ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001004431.1
Gen-ID (Entrez) 284207
Namn Meteorin-like Protein
Kvantitet 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol METRNL
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Mammal
Protein Tag His
Sekvens QYSSDRCSWK GSGLTHEAHR KEVEQVYLRC AAGAVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPARHLT VCIRSFTDSS GANIYLEKTG ELRLLVPDGD GRPGRVQCFG LEQGGLFVEA TPQQDIGRRT TGFQYELVRR HRASDLHELS APCRPCSDTE VLLAVCTSDF AVRGSIQQVT HEPERQDSAI HLRVSRLYRQ KSRVFEPVPE GDGHWQGRVR TLLECGVRPG HGDFLFTGHM HFGEARLGCA PRFKDFQRMY RDAQERGLNP CEVGTD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.