Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001004431.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 284207 |
| Namn | Meteorin-like Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | METRNL |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |