Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase Protein
Produktkod. 16042251
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042251
Brand: enQuireBio™ QP8028ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000245.2
Gen-ID (Entrez) 4548
Namn Methionine synthase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MTR
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SLKERRYLPL SQARKSGFQM DWLSEPHPVK PTFIGTQVFE DYDLQKLVDY IDWKPFFDVW QLRGKYPNRG FPKIFNDKTV GGEARKVYDD AHNMLNTLIS QKKLRARGVV GFWPAQSIQD DIHLYAEAAV PQAAEPIATF YGLRQQAEKD SASTEPYYCL SDFIAPLHSG IRDYLGLFAV ACFGVEELSK AYEDDGDDYS SIMVKALGDR LAEAFAEELH ERVRRELWAY CGSEQLDVAD LRRLRYKGIR PAPGYPSQPD HTEKLTMWRL ADIEQSTGIR LTESLAMAPA SAVSGLYFSN LKSKYFAVGK ISKDQVEDYA LRKNISVAEV EKWLGPILGY DTD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.