Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Minor capsid protein L2 Protein
Produktkod. 16018040
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018040
Brand: enQuireBio™ QP7293ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Minor capsid protein L2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_040316.1
Gen-ID (Entrez) 1489091
Namn Minor capsid protein L2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol L2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVSHRAARRK RASVTDLYKT CKQSGTCPPD VVPKVEGTTL ADKILQWSSL GIFLGGLGIG TGSGTGGRTG YIPLGGRSNT VVDVGPTRPP VVIEPVGPTD PSIVTLIEDS SVVTSGAPRP TFTGTSGFDI TSAGTTTPAV LDITPSSTSV SISTTNFTNP AFSDPSIIEV PQTGEVAGNV FVGTPTSGTH GYEEIPLQTF ASSGTGEEPI SSTPLPTVRR VAGPRLYSRA YQQVSVANPE FLTRPSSLIT YDNPAFEPVD TTLTFDPRSD VPDSDFMDII RLHRPALTSR RGTVRFSRLG QRATMFTRSG TQIGARVHFY HDISPIAPSP EYIELQPLVS ATEDNDLFDI YADDMDPAVP VPSRSTTSFA FFKYSPTISS ASSYSNVTVP LTSSWDVPVY TGPDITLPST TSVWPIVSPT APASTQYIGI HGTHYYLWPL YYFIPKKRKR VPYFFADGFV AA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.