Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial cardiolipin hydrolase Protein
Produktkod. p-7154557
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16001351
Brand: enQuireBio™ QP7879ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial cardiolipin hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_849158.2
Gen-ID (Entrez) 201164
Namn Mitochondrial cardiolipin hydrolase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLD6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MGRLSWQVAA AAAVGLALTL EALPWVLRWL RSRRRRPRRE ALFFPSQVTC TEALLRAPGA ELAELPEGCP CGLPHGESAL SRLLRALLAA RASLDLCLFA FSSPQLGRAV QLLHQRGVRV RVVTDCDYMA LNGSQIGLLR KAGIQVRHDQ DPGYMHHKFA IVDKRVLITG SLNWTTQAIQ NNRENVLITE DDEYVRLFLE EFERIWEQFN PTKYTFFPPK KSHGSCAPPV SRAGGRLLSW HRTCGTSSES QT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.