Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial cardiolipin hydrolase Protein
Produktkod. 16011351
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011351
Brand: enQuireBio™ QP7879ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial cardiolipin hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_849158.2
Gen-ID (Entrez) 201164
Namn Mitochondrial cardiolipin hydrolase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLD6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MGRLSWQVAA AAAVGLALTL EALPWVLRWL RSRRRRPRRE ALFFPSQVTC TEALLRAPGA ELAELPEGCP CGLPHGESAL SRLLRALLAA RASLDLCLFA FSSPQLGRAV QLLHQRGVRV RVVTDCDYMA LNGSQIGLLR KAGIQVRHDQ DPGYMHHKFA IVDKRVLITG SLNWTTQAIQ NNRENVLITE DDEYVRLFLE EFERIWEQFN PTKYTFFPPK KSHGSCAPPV SRAGGRLLSW HRTCGTSSES QT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.