Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein
Produktkod. 16039680
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16039680
Brand: enQuireBio™ QP7602ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial import receptor subunit TOM34, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006800.2
Gen-ID (Entrez) 10953
Namn Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TOMM34
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAPKFPDSVE ELRAAGNESF RNGQYAEASA LYGRALRVLQ AQGSSDPEEE SVLYSNRAAC HLKDGNCRDC IKDCTSALAL VPFSIKPLLR RASAYEALEK YPMAYVDYKT VLQIDDNVTS AVEGINRMTR ALMDSLGPEW RLKLPSIPLV PVSAQKRWNS LPSENHKEMA KSKSKETTAT KNRVPSAGDV EKARVLKEEG NELVKKGNHK KAIEKYSESL LCSNLESATY SNRALCYLVL KQYTEAVKDC TEALKLDGKN VKAFYRRAQA HKALKDYKSS FADISNLLQI EPRNGPAQKL RQEVKQNLH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.