Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MOB kinase activator 1A Protein
Produktkod. p-7154789
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032731
Brand: enQuireBio™ QP8113ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MOB kinase activator 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001304039.1
Gen-ID (Entrez) 55233
Namn MOB kinase activator 1A Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MOB1A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SFLFSSRSSK TFKPKKNIPE GSHQYELLKH AEATLGSGNL RQAVMLPEGE DLNEWIAVNT VDFFNQINML YGTITEFCTE ASCPVMSAGP RYEYHWADGT NIKKPIKCSA PKYIDYLMTW VQDQLDDETL FPSKIGVPFP KNFMSVAKTI LKRLFRVYAH IYHQHFDSVM QLQEEAHLNT SFKHFIFFVQ EFNLIDRREL APLQELIEKL GSKDR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.