Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Molybdopterin synthase catalytic subunit Protein
Produktkod. 16022840
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022840
Brand: enQuireBio™ QP6373ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Molybdopterin synthase catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004522.1
Gen-ID (Entrez) 4338
Namn Molybdopterin synthase catalytic subunit Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MOCS2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSSLEISSSC FSLETKLPLS PPLVEDSAFE PSRKDMDEVE EKSKDVINFT AEKLSVDEVS QLVISPLCGA ISLFVGTTRN NFEGKKVISL EYEAYLPMAE NEVRKICSDI RQKWPVKHIA VFHRLGLVPV SEASIIIAVS SAHRAASLEA VSYAIDTLKA KVPIWKKEIY EESSTWKGNK ECFWASNS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.