Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1B Protein
Produktkod. 16058831
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16058831
Brand: enQuireBio™ QP9835ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) mRNA-decapping enzyme 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_689853.3
Gen-ID (Entrez) 196513
Namn mRNA-decapping enzyme 1B Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DCP1B
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AAVAAGGLVG KGRDISLAAL QRHDPYINRI VDVASQVALY TFGHRANEWE KTDVEGTLFV YTRSASPKHG FTIMNRLSME NRTEPITKDL DFQLQDPFLL YRNARLSIYG IWFYDKEECQ RIAELMKNLT QYEQLKAHQG TGAGISPVIL NSGEGKEVDI LRMLIKAKDE YTKCKTCSEP KKITSSSAIY DNPNLIKPIP VKPSENQQQR IPQPNQTLDP EPQHLSLTAL FGKQDKATCQ ETVEPPQTLH QQQQQQQQQQ EKLPIRQGVV RSLSYEEPRR HSPPIEKQLC PAIQKLMVRS ADLHPLSELP ENRPCENGST HSAGEFFTGP VQPGSPHNIG TSRGVQNASR TQNLFEKLQS TPGAANKCDP STPAPASSAA LNRSRAPTSV TPVAPGKGLA QPPQAYFNGS LPPQTVGHQA HGREQSTLPR QTLPISGSQT GSSGVISPQE LLKKLQIVQQ EQQLHASNRP ALAAKFPVLA QSSGTGKPLE SWINKTPNTE QQTPLFQVIS PQRIPATAAP SLLMSPMVFA QPTSVPPKER ESGLLPVGGQ EPPAAATSLL LPIQSPEPSV ITSSPLTKLQ LQEALLYLIQ NDDNFLNIIY EAYLFSMTQA AMKKTM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.