Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MSRA Protein
Produktkod. 16033171
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033171
Brand: enQuireBio™ QP8191ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001129142.1
Gen-ID (Entrez) 4482
Namn MSRA Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MSRA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens GNSASNIVSP QEALPGRKEQ TPVAAKHHVN GNRTVEPFPE GTQMAVFGMG CFWGAERKFW VLKGVYSTQV GFAGGYTSNP TYKEVCSEKT GHAEVVRVVY QPEHMSFEEL LKVFWENHDP TQGMRQGNDH GTQYRSAIYP TSAKQMEAAL SSKENYQKVL SEHGFGPITT DIREGQTFYY AEDYHQQYLS KNPNGYCGLG GTGVSCPVGI KK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.