Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB3 Protein
Produktkod. 16050941
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16050941
Brand: enQuireBio™ QP7810ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001026849.1
Gen-ID (Entrez) 253827
Namn MSRB3 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MSRB3
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSAFNLLHLV TKSQPVALRA CGLPSGSCRD KKNCKVVFSQ QELRKRLTPL QYHVTQEKGT ESAFEGEYTH HKDPGIYKCV VCGTPLFKSE TKFDSGSGWP SFHDVINSEA ITFTDDFSYG MHRVETSCSQ CGAHLGHIFD DGPRPTGKRY CINSAALSFT PADSSGTAEG GSGVASPAQA DKAEL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.