Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MTIF3, mitochondrial Protein
Produktkod. 16082371
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082371
Brand: enQuireBio™ QP8051ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MTIF3, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001159733.1
Gen-ID (Entrez) 219402
Namn MTIF3, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MTIF3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TAPAQLSPIA SAPRLSFLIH AKAFSTAEDT QNEGKKTKKN KTAFSNVGRK ISQRVIHLFD EKGNDLGNMH RANVIRLMDE RDLRLVQRNT STEPAEYQLM TGLQILQERQ RLREMEKANP KTGPTLRKEL ILSSNIGQHD LDTKTKQIQQ WIKKKHLVQI TIKKGKNVDV SENEMEEIFH QILQTMPGIA TFSSRPQAVQ GGKALMCVLR AFSKNEEKAY KETQETQERD TLNKDHGNDK ESNVLHQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.