Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Produktkod. 16049380
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16049380
Brand: enQuireBio™ QP7559ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_570116.2
Gen-ID (Entrez) 8174
Namn Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Madcam1
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QSLQVKPLQV EPPEPVVAVA LGASRQLTCR LACADRGASV QWRGLDTSLG AVQSDTGRSV LTVRNASLSA AGTRVCVGSC GGRTFQHTVQ LLVYAFPDQL TVSPAALVPG DPEVACTAHK VTPVDPNALS FSLLVGGQEL EGAQALGPEV QEEEEEPQGD EDVLFRVTER WRLPPLGTPV PPALYCQATM RLPGLELSHR QAIPVLHSPT SPEPPDTTSP ESPDTTSPES PDTTSQEPPD TTSPEPPDKT SPEPAPQQGS THTPRSPGST RTRRPEISQA GPTQGEVIPT GSSKPAGDQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.