Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MUSK Kinase Protein
Produktkod. 16083010
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083010
Brand: enQuireBio™ QP6395ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MUSK Kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001159752.1
Gen-ID (Entrez) 4593
Namn MUSK Kinase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MUSK
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LPKAPVITTP LETVDALVEE VATFMCAVES YPQPEISWTR NKILIKLFDT RYSIRENGQL LTILSVEDSD DGIYCCTANN GVGGAVESCG ALQVKMKPKI TRPPINVKII EGLKAVLPCT TMGNPKPSVS WIKGDSPLRE NSRIAVLESG SLRIHNVQKE DAGQYRCVAK NSLGTAYSKV VKLEVEVFAR ILRAPESHNV TFGSFVTLHC TATGIPVPTI TWIENGNAVS SGSIQESVKD RVIDSRLQLF ITKPGLYTCI ATNKHGEKFS TAKAAATISI AEWSKPQKDN KGYCAQYRGE VCNAVLAKDA LVFLNTSYAD PEEAQELLVH TAWNELKVVS PVCRPAAEAL LCNHIFQECS PGVVPTPIPI CREYCLAVKE LFCAKEWLVM EEKTHRGLYR SEMHLLSVPE CSKLPSMHWD PTACARLPHL DYNKENLKTF PPMTSSKPSV DIPNLPSSSS SSFSVSPTYS MT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.