Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Myelin expression factor 2 Protein
Produktkod. 16033040
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033040
Brand: enQuireBio™ QP6399ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myelin expression factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001288139.1
Gen-ID (Entrez) 50804
Namn Myelin expression factor 2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MYEF2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GGMNRIGGGI GFGGLEAMNS MGGFGGVGRM GELYRGAMTS SMERDFGRGD IGINQGFGDS FGRLGSAMIG GFAGRIGSSN MGPVGSGISG GMGSMNSVTG GMGMGLDRMS SSFDRMGPGI GAILERSIDM DRGFLSGPMG SGMRERIGSK GNQIFVRNLP FDLTWQKLKE KFSQCGHVMF AEIKMENGKS KGCGTVRFDS PESAE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.