Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Myelin expression factor 2 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Tillträdesnummer | NP_001288139.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 50804 |
| Namn | Myelin expression factor 2 Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | MYEF2 |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur