Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MYLPF Protein
Produktkod. 16002091
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002091
Brand: enQuireBio™ QP8002ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MYLPF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001311387.1
Gen-ID (Entrez) 29895
Namn MYLPF Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MYLPF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APKRAKRRTV EGGSSSVFSM FDQTQIQEFK EAFTVIDQNR DGIIDKEDLR DTFAAMGRLN VKNEELDAMM KEASGPINFT VFLTMFGEKL KGADPEDVIT GAFKVLDPEG KGTIKKKFLE ELLTTQCDRF SQEEIKNMWA AFPPDVGGNV DYKNICYVIT HGDAKDQE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato