Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human MYLPF Protein
Produktkod. 16032091
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032091
Brand: enQuireBio™ QP8002ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MYLPF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001311387.1
Gen-ID (Entrez) 29895
Namn MYLPF Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MYLPF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens APKRAKRRTV EGGSSSVFSM FDQTQIQEFK EAFTVIDQNR DGIIDKEDLR DTFAAMGRLN VKNEELDAMM KEASGPINFT VFLTMFGEKL KGADPEDVIT GAFKVLDPEG KGTIKKKFLE ELLTTQCDRF SQEEIKNMWA AFPPDVGGNV DYKNICYVIT HGDAKDQE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.