Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-6 Protein
Produktkod. 16038041
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038041
Brand: enQuireBio™ QP9299ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002462.2
Gen-ID (Entrez) 4624
Namn Myosin-6 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MYH6
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens NAYQYMLTDR ENQSILITGE SGAGKTVNTK RVIQYFASIA AIGDRGKKDN ANANKGTLED QIIQANPALE AFGNAKTVRN DNSSRFGKFI RIHFGATGKL ASADIETYLL EKSRVIFQLK AERNYHIFYQ ILSNKKPELL DMLLVTNNPY DYAFVSQGEV SVASIDDSEE LMATDSAFDV LGFTSEEKAG VYKLTGAIMH YGNMKFKQKQ REEQAEPDGT EDADKSAYLM GLNSADLLKG LCHPRVKVGN EYVTKGQSVQ QVYYSIGALA KAVYEKMFNW MVTRINATLE TKQPRQYFIG VLDIAGFEIF DFNSFEQLCI NFTNEKLQQF FNHHMFVLEQ EEYKKEGIEW TFIDFGMDLQ ACIDLIEKPM GIMSILEEEC MFPKATDMTF KAKLYDNHLG KSNNFQKPRN IKGKQEAHFS LIHYAGTVDY NILGWLEKNK DPLNETVVAL YQKSSLKLMA TLFSSYATAD TGDSGKSKGG KKKGSSFQTV SALHRENLNK LMTNLRTTHP HFVRCIIPNE RKAPGVMDNP LVMHQLRCNG VLEGIRICRK GFPNRILYGD FRQRYRILNP VAIPEGQFID SRKGTEKLLS SLDIDHNQYK FGHTKVFFKA GLLGLLEEMR DERLSRIITR MQAQARGQLM RIEFKKIVER RDALLVI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.