Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light chain 1 / 3, skeletal muscle isoform Protein
Produktkod. 16023050
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023050
Brand: enQuireBio™ QP6400ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light chain 1/3, skeletal muscle isoform, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_524144.1
Gen-ID (Entrez) 4632
Namn Myosin light chain 1 / 3, skeletal muscle isoform Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MYL1
Protein Längd Full Length of Isoform MLC3
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSFSADQIAE FKEAFLLFDR TGDSKITLSQ VGDVLRALGT NPTNAEVRKV LGNPSNEELN AKKIEFEQFL PMMQAISNNK DQATYEDFVE GLRVFDKEGN GTVMGAELRH VLATLGEKMK EEEVEALMAG QEDSNGCINY EAFVKHIMSI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.