Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NAALADL2 Protein
Produktkod. 16030111
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030111
Brand: enQuireBio™ QP7674ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAALADL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_996898.2
Gen-ID (Entrez) 254827
Namn NAALADL2 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NAALADL2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GYYVHTNCPS DAPSSGTVDP QLYQEILKTI QAEDIKKSFR NLVQLYKNED DMEISKKIKT QWTSLGLEDV QFVNYSVLLD LPGPSPSTVT LSSSGQCFHP NGQPCSEEAR KDSSQDLLYS YAAYSAKGTL KAEVIDVSYG MADDLKRIRK IKNVTNQIAL LKLGKLPLLY KLSSLEKAGF GGVLLYIDPC DLPKTVNPSH DTFMVSLNPG GDPSTPGYPS VDESFRQSRS NLTSLLVQPI SAPLVAKLIS SPKARTKNEA CSSLELPNNE IRVVSMQVQT VTKLKTVTNV VGFVMGLTSP DRYIIVGSHH HTAHSYNGQE WASSTAIITA FIRALMSKVK RGWRPDRTIV FCSWGGTAFG NIGSYEWGED FKKVLQKNVV AYISLHSPIR GNSSLYPVAS PSLQQLVVEK NNFNCTRRAQ CPETNISSIQ IQGDADYFIN HLGVPIVQFA YEDIKTLEGP SFLSEARFST RATKIEEMDP SFNLHETITK LSGEVILQIA NEPVLPFNAL DIALEVQNNL KGDQPNTHQL LAMALRLRES AELFQSDEMR PANDPKERAP IRIRMLNDIL QDMEKSFLVK QAPPGFYRNI LYHLDEKTSR FSILIEAWEH CKPLASNETL QEALSEVLNS INSAQVYFKA GLDVFKSVLD GKN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.