Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Napsin A Protein
Produktkod. 16083070
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083070
Brand: enQuireBio™ QP6404ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Napsin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_004842.1
Gen-ID (Entrez) 9476
Namn Napsin A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NAPSA
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens KPIFVPLSNY RDVQYFGEIG LGTPPQNFTV AFDTGSSNLW VPSRRCHFFS VPCWLHHRFD PKASSSFQAN GTKFAIQYGT GRVDGILSED KLTIGGIKGA SVIFGEALWE PSLVFAFAHF DGILGLGFPI LSVEGVRPPM DVLVEQGLLD KPVFSFYLNR DPEEPDGGEL VLGGSDPAHY IPPLTFVPVT VPAYWQIHME RVKVGPGLTL CAKGCAAILD TGTSLITGPT EEIRALHAAI GGIPLLAGEY IILCSEIPKL PAVSFLLGGV WFNLTAHDYV IQTTRNGVRL CLSGFQALDV PPPAGPFWIL GDVFLGTYVA VFDRGDMKSS ARVGLARART RGADLGWGET AQAQFPG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.