missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human NDUFA12 Protein

Produktkod. 16013151
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16013151

Brand: enQuireBio™ QP8187ec1mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFA12, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_001245267.1
Gen-ID (Entrez) 55967
Namn NDUFA12 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NDUFA12
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MELVQVLKRG LQQITGHGGL RGYLRVFFRT NDAKVGTLVG EDKYGNKYYE DNKQFFGRHR WVVYTTEMNG KNTFWDVDGS MVPPEWHRWL HSMTDDPPTT KPLTARKFIW TNHKFNVTGT PEQYVPYSTT RKKIQEWIPP STPYK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.