Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nectin-4 Protein
Produktkod. 16038851
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038851
Brand: enQuireBio™ QP9847ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_112178.2
Gen-ID (Entrez) 81607
Namn Nectin-4 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PVRL4
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GELETSDVVT VVLGQDAKLP CFYRGDSGEQ VGQVAWARVD AGEGAQELAL LHSKYGLHVS PAYEGRVEQP PPPRNPLDGS VLLRNAVQAD EGEYECRVST FPAGSFQARL RLRVLVPPLP SLNPGPALEE GQGLTLAASC TAEGSPAPSV TWDTEVKGTT SSRSFKHSRS AAVTSEFHLV PSRSMNGQPL TCVVSHPGLL QDQRITHILH VSFLAEASVR GLEDQNLWHI GREGAMLKCL SEGQPPPSYN WTRLDGPLPS GVRVDGDTLG FPPLTTEHSG IYVCHVSNEF SSRDSQVTVD VLDPQEDSGK QVDLVSAS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.