Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Neurocalcin-delta Protein
Produktkod. 16013090
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013090
Brand: enQuireBio™ QP6406ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurocalcin-delta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001035714.1
Gen-ID (Entrez) 83988
Namn Neurocalcin-delta Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NCALD
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GKQNSKLRPE VMQDLLESTD FTEHEIQEWY KGFLRDCPSG HLSMEEFKKI YGNFFPYGDA SKFAEHVFRT FDANGDGTID FREFIIALSV TSRGKLEQKL KWAFSMYDLD GNGYISKAEM LEIVQAIYKM VSSVMKMPED ESTPEKRTEK IFRQMDTNRD GKLSLEEFIR GAKSDPSIVR LLQCDPSSAG QF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.