Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
Produktkod. 16014020
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014020
Brand: enQuireBio™ QP6537ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurotrypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003610.2
Gen-ID (Entrez) 8492
Namn Neurotrypsin Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PRSS12
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IIGGKNSLRG GWPWQVSLRL KSSHGDGRLL CGATLLSSCW VLTAAHCFKR YGNSTRSYAV RVGDYHTLVP EEFEEEIGVQ QIVIHREYRP DRSDYDIALV RLQGPEEQCA RFSSHVLPAC LPLWRERPQK TASNCYITGW GDTGRAYSRT LQQAAIPLLP KRFCEERYKG RFTGRMLCAG NLHEHKRVDS CQGDSGGPLM CERPGESWVV YGVTSWGYGC GVKDSPGVYT KVSAFVPWIK SVTK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.