Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Neurotrypsin Protein
Produktkod. p-7153320
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004020
Brand: enQuireBio™ QP6537ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neurotrypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003610.2
Gen-ID (Entrez) 8492
Namn Neurotrypsin Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PRSS12
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IIGGKNSLRG GWPWQVSLRL KSSHGDGRLL CGATLLSSCW VLTAAHCFKR YGNSTRSYAV RVGDYHTLVP EEFEEEIGVQ QIVIHREYRP DRSDYDIALV RLQGPEEQCA RFSSHVLPAC LPLWRERPQK TASNCYITGW GDTGRAYSRT LQQAAIPLLP KRFCEERYKG RFTGRMLCAG NLHEHKRVDS CQGDSGGPLM CERPGESWVV YGVTSWGYGC GVKDSPGVYT KVSAFVPWIK SVTK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.