Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinamide N-methyltransferase Protein
Produktkod. 16033230
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033230
Brand: enQuireBio™ QP6426ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinamide N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006160.1
Gen-ID (Entrez) 4837
Namn Nicotinamide N-methyltransferase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NNMT
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MESGFTSKDT YLSHFNPRDY LEKYYKFGSR HSAESQILKH LLKNLFKIFC LDGVKGDLLI DIGSGPTIYQ LLSACESFKE IVVTDYSDQN LQELEKWLKK EPEAFDWSPV VTYVCDLEGN RVKGPEKEEK LRQAVKQVLK CDVTQSQPLG AVPLPPADCV LSTLCLDAAC PDLPTYCRAL RNLGSLLKPG GFLVIMDALK SSYYMIGEQK FSSLPLGREA VEAAVKEAGY TIEWFEVISQ SYSSTMANNE GLFSLVARKL SRPL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.