Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Produktkod. 16023070
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023070
Brand: enQuireBio™ QP6403ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinate phosphoribosyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001273758.1
Gen-ID (Entrez) 93100
Namn Nicotinate phosphoribosyltransferase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NAPRT1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MLAPAAGEGP GVDLAAKAQV WLEQVCAHLG LGVQEPHPGE RAAFVAYALA FPRAFQGLLD TYSVWRSGLP NFLAVALALG ELGYRAVGVR LDSGDLLQQA QEIRKVFRAA AAQFQVPWLE SVLIVVSNNI DEEALARLAQ EGSEVNVIGI GTSVVTCPQQ PSLGGVYKLV AVGGQPRMKL TEDPEKQTLP GSKAAFRLLG SDGSPLMDML QLAEEPVPQA GQELRVWPPG AQEPCTVRPA QVEPLLRLCL QQGQLCEPLP SLAESRALAQ LSLSRLSPEH RRLRSPAQYQ VVLSERLQAL VNSLCAGQSP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.