Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NME1 / NDKA Protein
Produktkod. p-7155094
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014551
Brand: enQuireBio™ QP8426ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NME1 / NDKA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000260.1
Gen-ID (Entrez) 4830
Namn NME1 / NDKA Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NME1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ANCERTFIAI KPDGVQRGLV GEIIKRFEQK GFRLVGLKFM QASEDLLKEH YVDLKDRPFF AGLVKYMHSG PVVAMVWEGL NVVKTGRVML GETNPADSKP GTIRGDFCIQ VGRNIIHGSD SVESAEKEIG LWFHPEELVD YTSCAQNWIY E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.