Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT3 Protein
Produktkod. p-7154581
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041491
Brand: enQuireBio™ QP7901ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001186976.1
Gen-ID (Entrez) 349565
Namn NMNAT3 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NMNAT3
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MYQVIQGIIS PVNDTYGKKD LAASHHRVAM ARLALQTSDW IRVDPWESEQ AQWMETVKVL RHHHSKLLRS PPQMEGPDHG KALFSTPAAV PELKLLCGAD VLKTFQTPNL WKDAHIQEIV EKFGLVCVGR VGHDPKGYIA ESPILRMHQH NIHLAKEPVQ NEISATYIRR ALGQGQSVKY LIPDAVITYI KDHGLYTKGS TWKGKSTQST EGKTS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.