Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT3 Protein
Produktkod. 16031491
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031491
Brand: enQuireBio™ QP7901ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186976.1
Gen-ID (Entrez) 349565
Namn NMNAT3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NMNAT3
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MYQVIQGIIS PVNDTYGKKD LAASHHRVAM ARLALQTSDW IRVDPWESEQ AQWMETVKVL RHHHSKLLRS PPQMEGPDHG KALFSTPAAV PELKLLCGAD VLKTFQTPNL WKDAHIQEIV EKFGLVCVGR VGHDPKGYIA ESPILRMHQH NIHLAKEPVQ NEISATYIRR ALGQGQSVKY LIPDAVITYI KDHGLYTKGS TWKGKSTQST EGKTS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.