Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Produktkod. p-7153202
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16093310
Brand: enQuireBio™ QP6437ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NRG-3 / Neuregulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001010848.2
Gen-ID (Entrez) 10718
Namn NRG-3 / Neuregulin-3 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NRG3
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSEGAAAASP PGAASAAAAS AEEGTAAAAA AAAAGGGPDG GGEGAAEPPR ELRCSDCIVW NRQQTWLCVV PLFIGFIGLG LSLMLLKWIV VGSVKEYVPT DLVDSKGMGQ DPFFLSKPSS FPKAMETTTT TTSTTSPATP SAGGAASSRT PNRISTRLTT ITRAPTRFPG HRVPIRASPR STTARNTAAP ATVPSTTAPF FSSSTLGSRP PVPGTPSTQA MPSWPTAAYA TSSYLHDSTP SWTLSPFQDA ASSSSSSSSS ATTTTPETST SPKFHTTTYS TERSEHFKPC RDKDLAYCLN DGECFVIETL TGSHKHCRCK EGYQGVRCDQ FLPKTDSILS DPTDHLGIEF MESEEVYQRQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.