Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
Produktkod. 16002721
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002721
Brand: enQuireBio™ QP8111ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear distribution protein nudE-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001020750.1
Gen-ID (Entrez) 81565
Namn Nuclear distribution protein nudE-like 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NDEL1
Protein Längd Full Length of BC026101
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MDGEDIPDFS SLKEETAYWK ELSLKYKQSF QEARDELVEF QEGSRELEAE LEAQLVQAEQ RNRDLQADNQ RLKYEVEALK EKLEHQYAQS YKQVSVLEDD LSQTRAIKEQ LHKYVRELEQ ANDDLERAKR ATIVSLEDFE QRLNQAIERN AFLESELDEK ESLLVSVQRL KDEARDLRQE LAVRERQQEV TRKSAPSSPT LDCEKMDSAV QASLSLPATP VGKGTENTFP SPKAIPNGFG TSPLTPSARI SALNIVGDLL RKVGALESKL AACRNFAKDQ ASRKSYISGN VNCGVLNGNG TKFSRSGHTS FFDKGAVNGF DTAPPPPGLG SSRPSSAPGM LPLSV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.