Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Produktkod. 16053160
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16053160
Brand: enQuireBio™ QP6417ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nuclear transcription factor Y subunit beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006157.1
Gen-ID (Entrez) 4801
Namn Nuclear transcription factor Y subunit beta Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NFYB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MTMDGDSSTT DASQLGISAD YIGGSHYVIQ PHDDTEDSMN DHEDTNGSKE SFREQDIYLP IANVARIMKN AIPQTGKIAK DAKECVQECV SEFISFITSE ASERCHQEKR KTINGEDILF AMSTLGFDSY VEPLKLYLQK FREAMKGEKG IGGAVTATDG LSEELTEEAF TNQLPAGLIT TDGQQQNVMV YTTSYQQISG VQQIQFS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.