Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar protein 58 Protein
Produktkod. p-7154957
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023731
Brand: enQuireBio™ QP8278ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolar protein 58, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057018.1
Gen-ID (Entrez) 51602
Namn Nucleolar protein 58 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NOP58
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLVLFETSVG YAIFKVLNEK KLQEVDSLWK EFETPEKANK IVKLKHFEKF QDTAEALAAF TALMEGKINK QLKKVLKKIV KEAHEPLAVA DAKLGGVIKE KLNLSCIHSP VVNELMRGIR SQMDGLIPGV EPREMAAMCL GLAHSLSRYR LKFSADKVDT MIVQAISLLD DLDKELNNYI MRCREWYGWH FPELGKIISD NLTYCKCLQK VGDRKNYASA KLSELLPEEV EAEVKAAAEI SMGTEVSEED ICNILHLCTQ VIEISEYRTQ LYEYLQNRMM AIAPNVTVMV GELVGARLIA HAGSLLNLAK HAASTVQILG AEKALFRALK SRRDTPKYGL IYHASLVGQT SPKHKGKISR MLAAKTVLAI RYDAFGEDSS SAMGVENRAK LEARLRTLED RGIRKISGTG KALAKTEKYE HKSEVKTYDP SGDSTLPTCS KKRKIEQVDK EDEITEKKAK KAKIKVKVEE EEEEKVAEEE ETSVKKKKKR GKKKHIKEEP LSEEEPCTST AIASPEKKKK KKKKRENED
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.