Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolin Protein
Produktkod. 16098041
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16098041
Brand: enQuireBio™ QP9301ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nucleolin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Nucleolin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NCL
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VKLAKAGKNQ GDPKKMAPPP KEVEEDSEDE EMSEDEEDDS SGEEVVIPQK KGKKAAATSA KKVVVSPTKK VAVATPAKKA AVTPGKKAAA TPAKKTVTPA KAVTTPGKKG ATPGKALVAT PGKKGAAIPA KGAKNGKNAK KEDSDEEEDD DSEEDEEDDE DEDEDEDEIE PAAMKAAAAA PASEDEDDED DEDDEDGKSK GIAYIEFKTE ADAEKTFEEK QGTEIDGRSI SLYYTGEKGQ NQDYRGGKNS TWSGESKTLV LSNLSYSATE ETLQEVFEKA TFIKVPQNQN GKSKGYAFIE FASFEDAKEA LNSCNKREIE GRAIRLELQG PRGSPNARSQ PSKTLFVKGL SEDTTEETLK ESFDGSVRAR IVTDRETGSS KGFGFVDFNS EEDAKAAKEA MEDGEIDGNK VTLDWAKPKG EGGFGGRGGG RGGFGGRGGG RGGRGGFGGR GRGGFGGRGG FRGGRGGGGD HKPQGKKTKF E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.