Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Odorant-binding protein 2a Protein
Produktkod. 16022791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022791
Brand: enQuireBio™ QP8123ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Odorant-binding protein 2a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001280118.1
Gen-ID (Entrez) 29991
Namn Odorant-binding protein 2a Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol OBP2A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens LSFTLEEEDI TGTWYVKAMV VDKDFPEDRR PRKVSPVKVT ALGGGNLEAT FTFMREDRCI QKKILMRKTE EPGKFSAYGG RKLIYLQELP GTDDYVFYCK DQRRGGLRYM GKLVGRNPNT NLEALEEFKK LVQHKGLSEE DIFMPLQTGS CVLEH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.