Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM), Animal-Free Protein
Beschreibung
No significant difference between EC50 of reference and test lots
Spezifikation
Spezifikation
| Tillträdesnummer | P13725.2 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from acetonitrile/TFA |
| Gen-ID (Entrez) | 5008 |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W. (Observed): Monomeric Oncostatin M (OSM) protein only, M.W. (Theroretical): 22 kDa |
| Kvantitet | 500 μg |
| Källa | E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein |
| Förvaringskrav | Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?