Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Optineurin / OPTN Protein
Produktkod. p-7155689
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028091
Brand: enQuireBio™ QP9317ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Optineurin / OPTN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001008212.1
Gen-ID (Entrez) 10133
Namn Optineurin / OPTN Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol OPTN
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSHQPLSCLT EKEDSPSEST GNGPPHLAHP NLDTFTPEEL LQQMKELLTE NHQLKEAMKL NNQAMKGRFE ELSAWTEKQK EERQFFEIQS KEAKERLMAL SHENEKLKEE LGKLKGKSER SSEDPTDDSR LPRAEAEQEK DQLRTQVVRL QAEKADLLGI VSELQLKLNS SGSSEDSFVE IRMAEGEAEG SVKEIKHSPG PTRTVSTGTA LSKYRSRSAD GAKNYFEHEE LTVSQLLLCL REGNQKVERL EVALKEAKER VSDFEKKTSN RSEIETQTEG STEKENDEEK GPETVGSEVE ALNLQVTSLF KELQEAHTKL SKAELMKKRL QEKCQALERK NSAIPSELNE KQELVYTNKK LELQVESMLS EIKMEQAKTE DEKSKLTVLQ MTHNKLLQEH NNALKTIEEL TRKESEKVDR AVLKELSEKL ELAEKALASK QLQMDEMKQT IAKQEEDLET MTILRAQMEV YCSDFHAERA AREKIHEEKE QLALQLAVLL KENDAFEDGG RQSLMEMQSR HGARTSDSDQ QAYLVQRGAE DRDWRQQRNI PIHSCPKCGE VLPDIDTLQI HVMDCII
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.