Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human OSGEP Protein
Produktkod. 16012921
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16012921
Brand: enQuireBio™ QP8150ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OSGEP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_060277.1
Gen-ID (Entrez) 55644
Namn OSGEP Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol OSGEP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MPAVLGFEGS ANKIGVGVVR DGKVLANPRR TYVTPPGTGF LPGDTARHHR AVILDLLQEA LTESGLTSQD IDCIAYTKGP GMGAPLVSVA VVARTVAQLW NKPLVGVNHC IGHIEMGRLI TGATSPTVLY VSGGNTQVIA YSEHRYRIFG ETIDIAVGNC LDRFARVLKI SNDPSPGYNI EQMAKRGKKL VELPYTVKGM DVSFSGILSF IEDVAHRMLA TGECTPEDLC FSLQETVFAM LVEITERAMA HCGSQEALIV GGVGCNVRLQ EMMATMCQER GARLFATDER FCIDNGAMIA QAGWEMFRAG HRTPLSDSGV TQRYRTDEVE VTWRD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.