Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human OTC Protein
Produktkod. p-7153221
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033430
Brand: enQuireBio™ QP6456ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000522.3
Gen-ID (Entrez) 5009
Namn OTC Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol OTC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens NKVQLKGRDL LTLKNFTGEE IKYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPCFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMADAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIING LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YSSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDASVTKL AEQYAKENGT KLLLTNDPLE AAHGGNVLIT DTWISMGQEE EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPQLQKP KF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.