Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human PA28A / PSME1 Protein
Produktkod. 16084070
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16084070
Brand: enQuireBio™ QP6547ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PA28A / PSME1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001268457.1
Gen-ID (Entrez) 5720
Namn PA28A / PSME1 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PSME1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAMLRVQPEA QAKVDVFRED LCTKTENLLG SYFPKKISEL DAFLKEPALN EANLSNLKAP LDIPVPDPVK EKEKEERKKQ QEKEDKDEKK KGEDEDKGPP CGPVNCNEKI VVLLQRLKPE IKDVIEQLNL VTTWLQLQIP RIEDGNNFGV AVQEKVFELM TSLHTKLEGF HTQISKYFSE RGDAVTKAAK QPHVGDYRQL VHELDEAEYR DIRLMVMEIR NAYAVLYDII LKNFEKLKKP RGETKGMIY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.