Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Parathyroid hormone 2 receptor Protein
Produktkod. p-7153334
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044100
Brand: enQuireBio™ QP6552ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parathyroid hormone 2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001296445.1
Gen-ID (Entrez) 5746
Namn Parathyroid hormone 2 receptor Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PTH2R
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens DSDGTITIEE QIVLVLKAKV QCELNITAQL QEGEGNCFPE WDGLICWPRG TVGKISAVPC PPYIYDFNHK GVAFRHCNPN GTWDFMHSLN KTWANYSDCL RFLQPDISIG KQEFFERLY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.