Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Parvalbumin / PVALB Protein
Produktkod. 16024150
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024150
Brand: enQuireBio™ QP6558ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parvalbumin / PVALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001302461.1
Gen-ID (Entrez) 5816
Namn Parvalbumin / PVALB Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PVALB
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SMTDLLNAED IKKAVGAFSA TDSFDHKKFF QMVGLKKKSA DDVKKVFHML DKDKSGFIEE DELGFILKGF SPDARDLSAK ETKMLMAAGD KDGDGKIGVD EFSTLVAES
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.